Z744192
Wilmad® 4 mm ZrO2 Open Ended Rotor for Bruker® MAS Probe
zirconia, Laser marked, pack of 1
Synonym(e):
Solid State NMR, MAS NMR
Empfohlene Produkte
Aufnahme AC/DC
18 kHz
Materialien
zirconia
Beschreibung
Rotor Body laser marked with a unique serial number and permanent tachometer mark on the base.
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Wilmad WP-501-4181
Parameter
at 100-200 °C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- No need to solvate solid samples
- Homogeneous ceramic material structure
- Strength 1,000 Mpa
- Finish 0.05 µ mirror gloss
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)