Merck
Z744113
Freezer box divider
to hold, 64 tube(s), pk of 12
Synonym(e):
freezer container, freezer storage, storage container, Diversified Biotech FBCD-1000, freezer storage container sample dividers
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122804
NACRES:
NB.43
eCl@ss:
32032202
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech FBCD-1000
Feature:
to hold 64 tube(s)
Packaging:
pack of 12, pk of 12
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
to hold 64 tube(s)
packaging
pack of 12, pk of 12
manufacturer/tradename
Diversified Biotech FBCD-1000
General description
Freezer box divider, 64 hole 12/pk
Application
Cryogenics
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Freezer box divider
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)