Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 73,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121800
€ 73,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
spherical glass
packaging
pkg of 1 L
manufacturer/tradename
Diversified Biotech BEAD-2100
technique(s)
PCR: suitable
size
4 mm (4.5 mm)
General description
Thermal-Micro Beads create a one-size-fits-all dry bath solution. Microbeads tightly surround tubes, microtubes and bottles to evenly distribute temperatures.
Features and Benefits
- Effectively heat and cool samples in most water and dry baths
- Reduce sample contamination in applications requiring water and ice
- Support tubes and bottles eliminating the need for floating racks and bottle weights
- Glass beads are more chemically stable and more easily cleanable than aluminum
- Thermal Microbeads are autoclavable and solvent resistant
- For use in water/dry baths, ice pans/buckets, Microbead Chambers and the Microbead Bag
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Diversified Biotech BEAD-2100 | manufacturer/tradename Bel-Art F19929-0000 | manufacturer/tradename Diversified Biotech BEAD-2000 | manufacturer/tradename Diversified Biotech RVTH-4000 |
| material spherical glass | material cap (captive plugs), colorless , colorless tube, conical bottom, polypropylene cap, polypropylene tube | material spherical glass | material - |
| packaging pkg of 1 L | packaging pkg of 100 tubes | packaging pkg of 1 L | packaging roll of 1000 ea |
| technique(s) PCR: suitable | technique(s) - | technique(s) PCR: suitable | technique(s) - |
| size 4 mm (4.5 mm) | size - | size 2.5 mm (3 mm) | size - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thermal Micro-Beads
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?