Direkt zum Inhalt
Z743546
Teeny writer laboratory marker
twin-tip, fine / ultra fine, black
Synonym(e):
Diversified Biotech TNY-TWIN, lab marker, laboratory marker pen, marker, pen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41103032
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
Diversified Biotech TNY-TWIN
color
black
General description
This Sharpie® pen has a fine tip at one end and an ultra fine tip at the other end. Recommended for writing on all our labels for samples that will be stored at room temperature and not exposed to chemicals and/or caustic agents.
Legal Information
Sharpie is a registered trademark of Sanford, LP
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Teeny writer laboratory marker
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)