Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121800
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenpackaging
pkg of 2
manufacturer/tradename
Diversified Biotech VIBE-1000
L × W
7.0 in. × 8.5 in.
General description
Inexpensive solution which dampens vibrations generated from lab equipment
Creates a stable surface to keep equipment in place
Fits vortexes, shakers, rockers and microscopes
Small, lightweight design
Stack pads for heavier units or position side-by-side forlarger equipment
Creates a stable surface to keep equipment in place
Fits vortexes, shakers, rockers and microscopes
Small, lightweight design
Stack pads for heavier units or position side-by-side forlarger equipment
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Richter Anti-Vibration pads
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?