Fortfahren mit
Z743435
Laser Cryo-Tags® sidewall
red, size 1.50 in. × 0.25 in., pkg of 3120 labels 20 sheets of 156 labels
Synonym(e):
cryogenic plate labels, freezer labels, Diversified Biotech SIDE-1400, cold storage vial labels, freezer vial labels
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
3120 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 75,20
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41103032
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech SIDE-1400
Packaging:
pkg of 3120 labels 20 sheets of 156 labels
€ 75,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pkg of 3120 labels 20 sheets of 156 labels
manufacturer/tradename
Diversified Biotech SIDE-1400
technique(s)
cryopreservation: suitable
size
1.50 in. × 0.25 in.
color
red
General description
Sidewall Cryo-Tags for laser printers withstand both long term cryogenic storage conditions and conventional freezer storage.  These labels are chemically inert with a solvent resistant adhesive that will adhere to croygenic multiwell plates.  Cryo-Tags also withstand flash/snap freezing in liquid nitrogen, boiling water baths at 100°C and dry heat up to 150°C.
Legal Information
D-230 is a registered trademark of Texaco
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z743434Z743433Z743432
manufacturer/tradename
Diversified Biotech SIDE-1400
manufacturer/tradename
Diversified Biotech SIDE-1300
manufacturer/tradename
Diversified Biotech SIDE-1200
manufacturer/tradename
Diversified Biotech SIDE-1100
packaging
pkg of 3120 labels 20 sheets of 156 labels
packaging
pkg of 3120 labels 20 sheets of 156 labels
packaging
pkg of 3120 labels 20 sheets of 156 labels
packaging
pkg of 3120 labels 20 sheets of 156 labels
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
size
1.50 in. × 0.25 in.
size
1.50 in. × 0.25 in.
size
1.50 in. × 0.25 in.
size
1.50 in. × 0.25 in.
color
red
color
orange
color
green
color
blue
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Laser Cryo-Tags® sidewall
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)