Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41103032
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech CRY-2000-B
L × w:
1.50 in. × 0.75 in.
Packaging:
pkg of 1000 ea per roll
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenpackaging
pkg of 1000 ea per roll
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CRY-2000-B
technique(s)
cryopreservation: suitable
L × W
1.50 in. × 0.75 in.
color
blue
General description
Ultra-flexible polyolefin labels with -196°C ultra-low temperature adhesive that sticks to plastic, glass, and metals. Will not become brittle and fall off, even in vapor-phase or liquid nitrogen down to −196°C. Also withstand boiling water and dry heat up to 80°C.
Legal Information
Cryo-Tags is a registered trademark of Diversified Biotech
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cryo-Tags® labels
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?