Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121800
eCl@ss:
32039090
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
Nylon
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
Diversified Biotech BBAG-5000
W × L
12 in. × 16 in.
General description
Bake-Bags for efficient bake-sterilization of labware
Features and Benefits
- Bake-sterilize labware including: glass beakers, funnels, pipettes and metal devices
- Eliminates tears and pinholes that occur in foil wrap compromising sterility
- Save time by eliminating cumbersome foil wrapping or unwrapping
- Provides full visibility of item inside Bake Bag to facilitate handling of sterile item
- High temperature nylon polymer withstands 4 hour bake sterilization at 204°C or overnight baking at 190°C
- Pipette canister liners sized to provide clean metal-free containment within traditional metal canisters
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?