Über diesen Artikel
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41123302
Manufacturer/tradename:
Ted Pella 2302-7-CS
Feature:
Holds 100 x slides 76x26 mm
Material:
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) , pink
Packaging:
pack of 12 ea
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) , pink
feature
Holds 100 x slides 76x26 mm
packaging
pack of 12 ea
manufacturer/tradename
Ted Pella 2302-7-CS
L × W × H
209 mm (8.23 in.) × 172 mm (6.77 in.) × 32 mm (1.26 in.)
General description
Exceptional slide storage containers providing maximum protection for your microscope slides.
Features and Benefits
- Numbered index sheet in lid for quick identification
- Foam liner
- Stackable
- ABS-durable/impact resistant
- Hinged lid
- Unique sliding compression latch
Legal Information
PELCO is a registered trademark of Ted Pella, Inc
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PELCO® Sliding Latch Microslide Storage Boxes
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?