Direkt zum Inhalt
Z710202
Nichipet Eco pipette
volume 1000-5000 μL
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Volume:
5000 μL
Packaging:
pack of 1 ea
Feature:
electronic: no, single-channel
Manufacturer/tradename:
Nichiryo 00-NPC-5000
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
With glass tip
feature
electronic: no, single-channel
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nichiryo 00-NPC-5000
volume measuring range
1000-5000 μL
volume
5000 μL
General description
Providing the accuracy and precision of a micropipette with the compatibility of glass. Glass tips allow pipetting of substances not compatibile with plastic.
  • Glass tip enables totally bias free liquid handling for endocrine disruptors analysis
  • 4 sizes cover a wide volume range (20-10000 μL)
  • Nozzle with double O-rings enables easy tip fitting/ejection
  • Reliable sealing nozzle is PTFE and piston is ceramic
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nichipet Eco pipette
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)