Fortfahren mit
Z709263
ART® Pipettenspitzen mit selbstdichtender Barriere
ART 300, volume range 1-300 μL, sterile
Synonym(e):
pipet tips, pipette tips, MBP 2070, dispensing tip, liquid transfer tip
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 178,00
€ 151,30
5 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 779,00
€ 662,15
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121601
Volume:
1—300 μL
Sterility:
sterile
Feature:
RNase free, barrier, DNase free
Packaging:
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
Manufacturer/tradename:
Molecular BioProducts 2070
€ 151,30
Listenpreis€ 178,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
colorless
sterility
sterile
feature
RNase free, barrier, DNase free
packaging
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2070
technique(s)
PCR: suitable
maximum volume
300 μL
volume range
1-300 μL
volume
1—300 μL
compatibility
for use with
  • sku=2070
  • Biohit Electronic 10-250 μl
  • Biohit Electronic Multi-Channel 25-250 μl
  • Biohit Variable 50-250 μl
  • Eppendorf Response 4850 20-500 μl
  • Eppendorf Research Pro 4860 20-300 μl
  • Eppendorf Titerman 4908 30-300 μl
  • Finnpipette Multi-Channel 50-300 μl
  • Hamilton SoftGrip Precision 300 μl
  • Rainin EDP 2 20-250 μl
  • Rainin EDP Plus 20-250 μl
  • Socorex/Wheaton Calibra/822 20-200 μl
  • Transferpette Multi-Channel 20-200ul/30-300 μl
General description
A secure fit and extra space for repeat pipetting
Application
ART® self-sealing barrier pipette tips have been used for the quantitative profiling of endocannabinoids in lipoproteins by LC–MS (liquid chromatography–mass spectrometry)/MS. They have also been used for RNA isolation and reverse transcription.
Packaging
960EA = 10 Trays mit 96 Spitzen (1 Packung)
4800EA = 5 Packungen mit 960 Spitzen (50 Trays à 96 Spitzen)
800EA = 8 Trays mit 100 Spitzen (1 Packung)
3200EA = 4 Packungen 800EA
Other Notes
Browse all pipette tips
Legal Information
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z709131Z709115Z717177
description
ART 300, volume range 1-300 μL, sterile
description
ART Gel 20P, volume range 0.5-20 μL, sterile
description
ART Softfit 50U, volume range 0.5-50 μL, sterile
description
ART 20, volume range 0.5-20 μL, sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
volume
1—300 μL
volume
0.5—20 μL
volume
0.5—50 μL
volume
0.5—20 μL
feature
DNase free, barrier, RNase free
feature
DNase free, RNase free, barrier
feature
DNase free, RNase free, barrier
feature
DNase free, RNase free, barrier
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2070
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2155P
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2780
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2149
material
colorless
material
colorless
material
colorless
material
colorless , colorless tip
packaging
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
packaging
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
packaging
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
packaging
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)