Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 27,40 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122806
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS23053A
Feature:
Holds 1 x 50 mL tube
Material:
polystyrene
€ 27,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
polystyrene
feature
Holds 1 x 50 mL tube
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23053A
technique(s)
cryopreservation: suitable
size
92x30 mm
color
blue
General description
Move the wire and friction-fit rack to exactly where you need your tube. Friction-fit racks securely hold conical or round bottom tubes with 27.5 to 29 mm OD. Link the interlocking plastic racks to form a line of 50 mL tubes. Both the wire and interlocking polypropylene racks are autoclavable. Interlocking racks are sold in assorted colors of blue, green, yellow, pink, and orange.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| feature Holds 1 x 50 mL tube | feature Holds 1 x 50 mL tube | feature Holds 1 x 50 mL tube | feature for tubes 5 ‑ 50 mL, Holds 4 x 12-30 mm tubes, Holds 4 x 5-50 mL tubes |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23053A | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23052 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23051 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS120188 |
| material polystyrene | material polypropylene | material metal | material white POM |
| size 92x30 mm | size 83x70x67 mm | size 90x67x67 mm | size - |
| color blue | color assorted colors | color yellow | color white |
| technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) - | technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under One Well rack
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?