Über diesen Artikel
NACRES:
NB.74
UNSPSC Code:
41103706
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
polyethylene
description
Bandelin KW 5
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bandelin 240
availability
not available in USA and Canada
L × W × D
254 mm × 96 mm × 130 mm
General description
For use with chemically aggressive liquids, removing chemically aggressive or abrasive contamination or sonicating sample liquids, insert cups are used (indirect sonication). Because nothing may be placed on the bottom of the ultrasonic bath.
Features and Benefits
- for chemically aggressive liquids
- protects the stainless steel tub
Legal Information
SONOREX is a trademark of Bandelin Electronic GmbH & Co. KG
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bandelin SONOREX™ Ultrasonic bath accessories
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?