Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 24,60 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121800
Material:
blue polypropylene (tamper-evident with lip seal)
Fitting:
GL 45 neck thread
€ 24,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
blue polypropylene (tamper-evident with lip seal)
manufacturer/tradename
DURAN®, Schott
parameter
-40-140 °C temp. stability
fitting
GL 45 neck thread
General description
The classic laboratory bottle GL threaded screw cap features the tried and tested cap plug sealing system ensuring a liquid tight seal. Available in four colours; blue, green, yellow and grey with matching pouring rings. Distinguishing media types is simplified and interchanging of screw caps and the risk of cross contamination is greatly reduced.
Legal Information
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| fitting GL 45 neck thread | fitting GL 45 neck thread | fitting GL 25 neck thread | fitting GL 32 neck thread |
| material blue polypropylene (tamper-evident with lip seal) | material blue polypropylene (with lip seal) | material blue polypropylene (with lip seal) | material blue polypropylene (with lip seal) |
| manufacturer/tradename DURAN®, Schott | manufacturer/tradename DURAN®, Schott | manufacturer/tradename DURAN® 292391307, Schott | manufacturer/tradename DURAN® 292391907, Schott |
| parameter -40-140 °C temp. stability | parameter -40-140 °C temp. stability | parameter -40-140 °C temp. stability | parameter -40-140 °C temp. stability |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Deckel für Duran® Laborflaschen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?