Über diesen Artikel
NACRES:
NB.82
UNSPSC Code:
41103911
Compatibility:
for use with 5615, 4246, 1620A, 1720, 1792, 4794 (rotors)
Manufacturer/tradename:
Hettich 1451
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltendescription
for ROTINA 38/38R, ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R
feature
Holds 15 mL tubes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Hettich 1451
technique(s)
centrifugation: suitable
compatibility
for use with 5615, 4246, 1620A, 1720, 1792, 4794 (rotors)
Legal Information
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hettich® centrifuge adapters
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?