Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41103911
Manufacturer/tradename:
Hettich 2031
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltendescription
for use with 1252-A, 1258-A, 2434, 2437, 1195-A, 1189-A, 1158-L, 1154-L, 1555, 1552, 1553, 1789-A, 4790-A, 4489-A, 1226-A, 1213-A, 2428
feature
Holds 1.5 mL tubes
packaging
pack of 6 ea
manufacturer/tradename
Hettich 2031
technique(s)
centrifugation: suitable
Legal Information
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hettich® MIKRO 120 centrifuge accessories
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?