Merck
Z645451
Nichiryo pipette tips
maximum volume 1000 μL, universal, bulk pack
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
NACRES:
NB.01
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
clear tip
colorless
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
barrier: no
Verpackung
pack of 1000 ea (Bag)
Hersteller/Markenname
Nichiryo BMT-L(B)
Verfügbarkeit
not available in (France)
Maximales Volumen
1000 μL
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • RNase and DNase free
  • Fits most pipettes
  • Premium packaging featuring stand-up and puncture-resistant bags
  • Racked tips are offered in both hinged and lift-off tops
Sonstige Hinweise
Browse all pipette tips
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)