Merck
Z640476
Eppendorf® epT.I.P.S. Reloads, PCR Clean
volume 0.1-10 μL
Synonym(e):
pipetting tips
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121600
Volume:
0.1—10 μL
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 960 (10 trays of 96 tips)
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® 0030 073.746, Eppendorf® 022491709
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
non-sterile
packaging
pack of 960 (10 trays of 96 tips)
manufacturer/tradename
Eppendorf® 0030 073.746, Eppendorf® 022491709
volume measuring range
0.1-10 μL
technique(s)
PCR: suitable
L
34 mm
maximum volume
10 μL
volume
0.1—10 μL
General description
Part of the ep T.I.P.S. box and reload system for contamination-free handling of refill trays, with plastic lids protecting the trays from contact during transfer to the working box.
Trays of tips which may be autoclaved in their packaging and stored clean for later use. Tips may be used straight from the reload tray, or loaded into ep T.I.P.S box (purchase separately). PCR clean, free of human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors, batch related certificates available on the internet at http://www.eppendorf.com
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)