Merck
Z640204
Eppendorf® epT.I.P.S. box
volume range 0.1-20 μL
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121600
Volume:
0.1—20 μL
Sterility:
non-sterile
Feature:
barrier: no
Packaging:
pack of 96 (includes 1 reusable box)
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® 0030 073.029, Eppendorf® 022491318
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
medium gray rack
sterility
non-sterile
feature
barrier: no
packaging
pack of 96 (includes 1 reusable box)
manufacturer/tradename
Eppendorf® 0030 073.029, Eppendorf® 022491318
L
40 mm
maximum volume
20 μL
volume range
0.1-20 μL
volume
0.1—20 μL
General description
Part of the ep T.I.P.S. box and reload system for contamination-free handling of refill trays, with plastic lids protecting the trays from contact during transfer to the working box.
Autoclavable working box, optimized for multichannel pipettes, with removable lid and larger footprint to avoid tipping. Stackable. Supplied full of tips.
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eppendorf® epT.I.P.S. box
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)