Merck
Z617644
Greiner CrystalQuick® 96 well plates for protein crystallization
flat bottom clear wells
Synonym(e):
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well strip plates, Greiner 609101
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122107
Material:
clear polystyrene , flat bottom clear wells
Size:
96 wells
Sterility:
non-sterile
Feature:
lid: no
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
clear polystyrene , flat bottom clear wells
sterility
non-sterile
feature
lid: no
packaging
case of 40
manufacturer/tradename
Greiner 609101
L × W × H
128 mm × 85.5 mm × 14.4 mm
maximum volume
4.1 μL
size
96 wells
working volume
320 μL
color
clear
General description
  • Plate is optimized for the sitting drop application
  • 96 reservoirs with flat bottom, 320 μL each
  • 288 round crystallisation wells, 1.9 μL each
  • Hanging drop application possible in combination with the CrystalDrop lid
CrystalQuick® 96W Microplate, Low Birefringence, maximum well volume 4.1 μL; maximum reservoir volume 320 μL.
Application
Crystallization plates for sitting drop applications, suitable for automatised applications.
Other Notes
96 flat well microplate, without Lid, square well design, flat bottom, 3 wells per reservoir, standard material properties, length: 127.76+/- 0.15 mm width: 85.48 +/- 0.15 mm curvature: approx.200 μm.
Legal Information
CrystalQuick is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)