Direkt zum Inhalt
Z600024
Hellma® Halb-Mikro Küvette zur Absorptionsmessung
Special Optical Glass, spectral range 360-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 1,400 μL
Synonym(e):
Precision Optical Cuvettes
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
SB.32
UNSPSC Code:
41121813
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
optical glass
description
2 polished windows
manufacturer/tradename
Hellma 6040-OG
parameter
360-2,500 nm spectral range
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
chamber volume
1,400 μL
pathlength
10 mm
application(s)
pharmaceutical
detection method
photometric
General description
ohne Deckel
Packaging
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Legal Information
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)