Über diesen Artikel
NACRES:
NB.73
UNSPSC Code:
41122804
eCl@ss:
32032201
Manufacturer/tradename:
Bel-Art F18748-0013
Feature:
10-13mm tubes 6 × 7 array
Packaging:
pack of 1 ea
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenfeature
10-13mm tubes 6 × 7 array
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F18748-0013
size
128 mm × 105 mm × 72 mm
General description
Compact size polypropylene plastic racks save space in water baths, laminar flow hoods and fume hoods.
Application
For secure orbital mixing of samples in test tubes.
Features and Benefits
- Available in 5 grid sizes to accommodate the full range of laboratory test tubes.
- Steam autoclavable at 121ºC (250ºF).
- Dimensions: 12.8 x 10.5 x 7.2cmH (5.1 x 4.1 x 2.8").
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test tube half racks for orbital mixer
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?