Merck
Z377422
Nalgene® FastCap bottle-top filter unit
pore size 0.2 μm
Synonym(e):
bottle top filter, nalgene filter unit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104914
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polyethersulfone membrane
sterility
sterile
feature
cap plug seal
manufacturer/tradename
Nalgene® 298-9020
filter capacity
5000 mL
filter diam.
90 mm
pore size
0.2 μm
fitting
bottle neck (Fits up to 53 mm)
General description
Filter from the prep flask directly into the receiver. These bottle-top filters with low protein binding PES membrane have a universal FastCap fitting. Just place it on the mouth of the receiver and apply vacuum. Filters up to 5 liters. Sterilized by γ-irradiation.
Legal Information
FastCap is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)