Fortfahren mit
Z371017
Dialysis tubing closures
red, size 110 mm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 152,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123102
Material:
red
€ 152,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
red
size
110 mm
General description
Clamping closures gently lock over dialysis tubing, providing a leakproof seal without knots. Can be used with cellulose ester, regenerated cellulose, and PVDF dialysis membranes. Made entirely of Nylon 66, closures have an operating temperature range of 0-90°C, and can be sterilized with ethylene oxide, γ-irradiation, ethanol, or formalin.
Different colors can be used to code samples. For best results, select a closure 4-10 mm wider than the flat width of the dialysis tubing.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z370991Z371009Z371025
material
red
material
red
material
red
material
red
size
110 mm
size
50 mm
size
70 mm
size
150 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dialysis tubing closures
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)