Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 82,50 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121805
Volume measuring range:
2000 mL
Material:
polypropylene
Packaging:
pack of 1 ea
€ 82,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
polypropylene
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F28461-2000
volume measuring range
2000 mL
General description
Autoclavable polypropylene with double scale and stable octagon base. The handle provides a safe, solid grip for more controlled pouring from these large-sized cylinders.
Legal Information
Holdfast is a trademark of Bel-Art Products, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Bel-Art F28461-2000 | manufacturer/tradename Corning 3022P-25 | manufacturer/tradename Bel-Art F28461-1000 | manufacturer/tradename Corning 3022P-1L |
| volume measuring range 2000 mL | volume measuring range - | volume measuring range 1000 mL | volume measuring range - |
| material polypropylene | material polypropylene | material polypropylene | material polypropylene |
| packaging pack of 1 ea | packaging - | packaging pack of 1 ea | packaging - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Scienceware® Holdfast™ graduated cylinders with handle
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?