Merck
Z331252
Lenz® Tropftrichter mit Druckausgleichsrohr
capacity 100 mL, joint: ST/NS 29/32, PTFE key
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121809
Joint:
joint: ST/NS29/32
Material:
PTFE key, cylindrical
Feature:
graduated
Capacity:
100 mL
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
PTFE key, cylindrical
joint
joint: ST/NS29/32
feature
graduated
manufacturer/tradename
Lenz 4.3737.14
capacity
100 mL
stopcock plug bore size
2.5 mm
General description
Tropftrichter mit Druckausgleich. Mit PTFE-Hahn.
Legal Information
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)