Merck
Z327646
BRAND® Messzylinder, PP, mit aufgedruckter blauer Skala oder geprägter Skala
volume 500 mL, blue graduations
Synonym(e):
cylinder with hexagonal base, measuring cylinder, plastic graduated cylinder, tall form cylinder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121805
Volume measuring range:
500 mL
Feature:
subdivision 5 mL
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
subdivision 5 mL
manufacturer/tradename
BRAND
volume measuring range
500 mL
H
360 mm
color
blue graduations
General description
Messzylinder, hohe Form, gegossene Graduierung. Aus klarem PP, entsprechend der ISO 6706 (Toleranzen entsprechen auch der DIN 12680-1, Klasse B für Messzylinder aus Glas). Kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Sehr gut ablesbar, mit Ausgiesser. Nicht über 80°C erhitzen, da sonst Ungenauigkeiten entstehen können.
Other Notes
BR34854 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)