Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121805
Volume measuring range:
100 mL, accuracy: 1 mL
Feature:
subdivision 1 mL
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenagency
ISO 6706 (meets DIN 12 680-1 tolerances for Class B cylinders)
feature
subdivision 1 mL
manufacturer/tradename
BRAND
volume measuring range
100 mL, accuracy: 1 mL
H
250 mm
General description
Hohe Form, kalibriert. Perfektes zylindrisches Design und identische Skalierungen für bequemes Ablesen. Funktionaler Ausfluss minimiert Verschüttungen. Verstärkte Kante erhöht die Stabilität. Neues, stabileres Bodendesign.
Other Notes
BR34938 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® Messzylinder, PMP, geprägte Skala
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?