Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Capacity:
10 mL
Material:
AR-Glass
Packaging:
pack of 12
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
AR-Glass
Quality Segment
description
includes enlarged suction tube for cotton plugs.
feature
class B, graduation, subdivision 0.1 mL, supplementary to DIN range: no
packaging
pack of 12
manufacturer/tradename
BRAND 27077
capacity
10 mL
General description
AR-Glas®. Graduated pipettes according to DIN EN ISO 835. Type 3 (zero point at the top), total delivery. Graduations and inscriptions in ETERNA amber stain, particularly resistant to aggressive cleaning methods.
Other Notes
BR27077 (India)
Legal Information
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® SILBERBRAND ETERNA graduated pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?