Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Capacity:
0.5 mL
Material:
AR-Glas®
Feature:
class AS
Packaging:
pack of 12 ea
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
AR-Glas®
Quality Segment
description
total delivery Ex + 15 sec waiting time
feature
class AS
packaging
pack of 12 ea
manufacturer/tradename
BRAND 29701
capacity
0.5 mL
General description
All BLAUBRAND bulb pipettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
According to DIN EN ISO 648.
According to DIN EN ISO 648.
Other Notes
BR29701 (India)
Legal Information
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® BLAUBRAND® Vollpipette, kalibriert für die Abgabe (TD, EX)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?