Fortfahren mit
Z323977
BRAND® Vorratsflasche für automatische Büretten
capacity 2 L, amber borosilicate glass 3.3
Synonym(e):
2000mL burette bottle, amber laboratory bottle, burette reservoir bottle, glass bottle, reservoir bottle
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 102,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
€ 102,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
amber borosilicate glass 3.3 , round bottle
joint
joint 29/32 standard ground joint, joint ST/NS neck29/32
feature
without cap
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
BRAND 23320
capacity
2 L
diam. × H
160 mm × 200 mm
General description
Vorratsflaschen für automatische Büretten
Other Notes
BR23320 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z323993Z323985Z324019
description
capacity 2 L, amber borosilicate glass 3.3
description
capacity 2 L, clear borosilicate glass 3.3
description
capacity 2 L, amber soda-lime glass
description
capacity 2 L, clear soda-lime glass
manufacturer/tradename
BRAND 23320
manufacturer/tradename
BRAND 23310
manufacturer/tradename
BRAND 127065
manufacturer/tradename
BRAND 126965
feature
without cap
feature
without cap
feature
without cap
feature
without cap
material
amber borosilicate glass 3.3 , round bottle
material
clear borosilicate glass 3.3 , round bottle
material
amber soda-lime glass , round bottle
material
clear soda-lime glass , round bottle
capacity
2 L
capacity
2 L
capacity
2 L
capacity
2 L
joint
joint 29/32 standard ground joint, joint ST/NS neck29/32
joint
joint 29/32 standard ground joint, joint ST/NS neck29/32
joint
joint 29/32 standard ground joint, joint ST/NS neck29/32
joint
joint 29/32 standard ground joint, joint ST/NS neck29/32
diam. × H
160 mm × 200 mm
diam. × H
160 mm × 200 mm
diam. × H
160 mm × 200 mm
diam. × H
160 mm × 200 mm
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)