Fortfahren mit
Z1001
Zinksulfat Heptahydrat
suitable for plant cell culture
Synonym(e):
Zinc Sulfate hydrate, ZnSO4
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 101,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
ZnSO4 · 7H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
287.56
NACRES:
NA.71
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
EC Number:
231-793-3
MDL number:
Assay:
>99.0%
Solubility:
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless
€ 101,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
>99.0%
Quality Segment
technique(s)
cell culture | plant: suitable
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.7H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;;;;;;;/h(H2,1,2,3,4);7*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
InChI key
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Application
Use as source of Zn to support cell membrane stability and gene regulation.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
31665204986Z4750
assay
>99.0%
assay
≥99.5%
assay
≥99.95% trace metals basis
assay
≥99.0%
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
H2O: 965 g/L at 20 °C
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
divalent cation, SOD cofactor, zinc finger proteins, SnFP, membrane stabilization, disulfide binding
-
-
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zinksulfat Heptahydrat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)