Merck
Z0375
trans-Zeatin-Ribosid
~95%
Synonym(e):
N6-(trans-4-Hydroxy-3-methyl-2-buten-1-yl)-adenosin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H21N5O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
351.36
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5460894
Assay:
~95%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
acetic acid: 50 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
−20°C
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
~95%
form
powder
solubility
acetic acid: 50 mg/mL, clear, colorless
application(s)
agriculture
storage temp.
−20°C
SMILES string
C\C(CO)=C/CNc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C15H21N5O5/c1-8(4-21)2-3-16-13-10-14(18-6-17-13)20(7-19-10)15-12(24)11(23)9(5-22)25-15/h2,6-7,9,11-12,15,21-24H,3-5H2,1H3,(H,16,17,18)/b8-2+/t9-,11-,12-,15-/m1/s1
InChI key
GOSWTRUMMSCNCW-HNNGNKQASA-N
Biochem/physiol Actions
Koenig RL; Morris RO; Polacco JC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under trans-Zeatin-Ribosid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)