Merck
X4625
D-Xylulose
≥95% (HPLC), syrup
Synonym(e):
D-threo-Pentulose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H10O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.13
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1723052
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
syrup
technique(s)
HPLC: suitable
color
faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, faintly yellow to yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCC1(O)OC[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-5(9)4(8)3(7)1-10-5/h3-4,6-9H,1-2H2/t3-,4+,5?/m0/s1
InChI key
LQXVFWRQNMEDEE-PYHARJCCSA-N
Biochem/physiol Actions
D-xylulose is a monosaccharide, converted from xylitol in the glucuronate pathway.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)