Fortfahren mit
X100RS
Triton X-100 reduziert
Synonym(e):
Polyoxyethylen-(10)-isooctylcyclohexylether
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 125,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 436,00
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 702,00
€ 526,50
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.260,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
4-(C8H17)C6H10(OCH2CH2)nOH, n~10
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
MDL number:
€ 125,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (oragnic)
Quality Segment
description
non-ionic
form
viscous liquid
mol wt
micellar average mol wt 80,000, average mol wt 625
aggregation number
100-155
refractive index
n20/D 1.473 (lit.)
CMC
0.2-0.9
mp
48 -50  °C (118 - 122 °F)
transition temp
cloud point 65 °C
solubility
water: soluble, clear to slightly hazy, colorless
density
1.029 g/mL at 25 °C (lit.)
absorption
≤0.25 at 277 nm in H2O at 0.5%
HLB
13.5
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)C1CCC(CC1)OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C28H56O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h25-26,29H,6-24H2,1-5H3
InChI key
QQJNBKDKLMCALZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Reduziertes Triton X-100 ist ein vielseitiges nichtionisches Tensid mit einer hydrophilen Polyethylenoxidkette, das häufig als Labordetergens verwendet wird. Seine Anwendungen umfassen verschiedene Zwecke, darunter die Zelllyse zur Extraktion von Proteinen oder Organellen, die Permeabilisierung der Membranen lebender Zellen und die Funktion als entscheidende Komponente in Lysepuffern. Triton X-100 wird häufig in der Forschung in den Bereichen Biochemie und Zellbiologie eingesetzt und erleichtert die Isolierung von Lipid-Rafts, indem es die Löslichkeit und Dispergierbarkeit von Substanzen verbessert. Mit einem reduzierten Polyoxyethylengehalt von ca. 10 weist dieses Produkt ausgezeichnete Benetzungseigenschaften auf und verbessert die Emulgierung.
In der Zellbiologie spielt Triton X-100 eine entscheidende Rolle bei der Solubilisierung membrangebundener Proteine, wobei ihre native Konformation in Lösungen erhalten bleibt. Darüber hinaus wurde reduziertes Triton X-100, das aus der vollständigen Hydrierung des Benzol-Anteils von TX-100 zu einem Cyclohexan-Derivat entsteht, mit potenziellen Vorteilen bei der Verbesserung der Enzymverdauung und Auswirkungen auf die Photoisomerisierung von Bacteriorhodopsin assoziiert. Die Vielseitigkeit von Triton X-100 in verschiedenen Forschungsanwendungen unterstreicht seine Bedeutung als grundlegendes Instrument für biochemische und zellbiologische Untersuchungen.
Application
Triton X-100, reduziert wird wie folgt verwendet:
  • in Kernspinresonanz(NMR)-Probenröhrchen zum Lysen/Aufbrechen der 1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholin(DPPC)-Phospholipidvesikel
  • bei der Zellpermeabilisierung
  • als Komponente in Tris/HCl zum Bestimmen der Hydrolyse der Ester für Enzymaktivitätsassays
Features and Benefits
  • Nichtionisches Tensid
  • Verbessert die Löslichkeit und Dispergierbarkeit von Substanzen
  • Hervorragende Benetzungseigenschaften
  • Verbessert die Emulgierung
  • Hochreines Produkt für Forschungsanwendungen
Preparation Note
Hydriert zur Verringerung der UV-Absorption.
Other Notes
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Legal Information
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
282103X100PC93443
form
viscous liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
aggregation number
100-155
aggregation number
-
aggregation number
100-155
aggregation number
100-155
mp
48 -50  °C (118 - 122 °F)
mp
-
mp
-
mp
6 °C
solubility
water: soluble, clear to slightly hazy, colorless
solubility
-
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
description
non-ionic
description
-
description
non-ionic
description
non-ionic
CMC
0.2-0.9
CMC
-
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C), 0.23 mM
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triton X-100 reduziert
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf