Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenstorage temp.
−20°C
Application
Snake venom from Naja melanoleuca (black forest cobra) may be used as a source of long postsynaptic neurotoxin, cardiotoxin and phospholipase A2 as well as other toxins. It may also be used as an immunogen or for proteomic research.
Biochem/physiol Actions
Has high acetylcholinesterase activity
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?