Fortfahren mit
V4881
Freezing vials, natural
capacity 2 mL, skirted bottom, non-sterile
Synonym(e):
cryopreservation tubes, cryopreservation vials, cryovials, freezing tubes
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 227,00
1000 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 337,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121704
Capacity:
2 mL
Material:
colorless tube, polypropylene tube, skirted bottom
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 1000 ea
Parameter:
-196 °C min. temp.
€ 227,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
colorless tube, polypropylene tube, skirted bottom
sterility
non-sterile
packaging
pack of 1000 ea
parameter
-196 °C min. temp.
technique(s)
cryopreservation: suitable
capacity
2 mL
color
natural Cap
General description
Manufactured from an exceptionally clear, virgin polypropylene with a medical-grade silicone O-ring seal. These vials are designed for safe storage at temperatures as low as -196°C but should be used only in the gas phase of liquid nitrogen.
The specially formulated silicone O-ring ensures a positive leakproof seal at all temperatures. A unique base on the skirted vials locks them into place in the microtube locking work station (Z376809). Tubes can be autoclaved to 121°C in upright position with caps loosened. They also can be centrifuged up to 17,000 × g.
Packaging
Caps are bagged separately from tubes
For non-sterile vials, caps and tubes are bagged separately.
For sterile vials, caps and tubes are assembled in bags.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
V3881V5381V4381
material
colorless tube, skirted bottom, polypropylene tube
material
colorless tube, polypropylene tube, skirted , skirted bottom
material
colorless tube, polypropylene tube, skirted bottom
material
colorless tube, polypropylene tube, skirted bottom
capacity
2 mL
capacity
1.5 mL
capacity
2 mL
capacity
1.5 mL
parameter
-196 °C min. temp.
parameter
-196 °C min. temp.
parameter
-196 °C min. temp.
parameter
-196 °C min. temp.
packaging
pack of 1000 ea
packaging
pack of 1000 ea
packaging
pack of 500 ea (10 x 50 ea)
packaging
pack of 500 ea
color
natural Cap
color
natural Cap
color
natural Cap
color
natural Cap
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Freezing vials, natural
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)