Merck
V1506
cis-Vaccenyl alcohol
~99% (capillary GC)
Synonym(e):
cis-11-Octadecenol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H36O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.48
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
~99% (capillary GC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCO
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)