Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H36N2O4 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
477.04
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
SMILES string
CC(C)C(CCCNCCC1=CC=C(OC)C(OC)=C1)(C#N)C2=CC(OC)=C(OC)C=C2.Cl
InChI
1S/C26H36N2O4.ClH/c1-19(2)26(18-27,21-9-11-23(30-4)25(17-21)32-6)13-7-14-28-15-12-20-8-10-22(29-3)24(16-20)31-5;/h8-11,16-17,19,28H,7,12-15H2,1-6H3;1H
InChI key
OEAFTRIDBHSJDC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Norverapamil is an N-demethylated metabolite of verapamil. It has significantly less calcium channel blocking ability and exhibit therapeutic activity.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?