Fortfahren mit
V0883
Val-Ala-Pro-Gly acetate salt
≥97% (HPLC)
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H26N4O5 · xC2H4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.39 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
assay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C(N)C(=O)NC(C)C(=O)N1CCCC1C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C15H26N4O5/c1-8(2)12(16)14(23)18-9(3)15(24)19-6-4-5-10(19)13(22)17-7-11(20)21/h8-10,12H,4-7,16H2,1-3H3,(H,17,22)(H,18,23)(H,20,21)
InChI key
PPINMSZPTPRQQB-UHFFFAOYSA-N
Application
Serves as a quantitative marker for human elastins.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)