Produktname
Ketoconazol,
assay
≥99% (HPLC)
form
solid
color
white to light yellow
solubility
DMSO: soluble
antibiotic activity spectrum
fungi, yeast
mode of action
enzyme | inhibits
originator
Johnson & Johnson
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(OC[C@H]3CO[C@@](Cn4ccnc4)(O3)c5ccc(Cl)cc5Cl)cc2
InChI
1S/C26H28Cl2N4O4/c1-19(33)31-10-12-32(13-11-31)21-3-5-22(6-4-21)34-15-23-16-35-26(36-23,17-30-9-8-29-18-30)24-7-2-20(27)14-25(24)28/h2-9,14,18,23H,10-13,15-17H2,1H3/t23-,26-/m0/s1
InChI key
XMAYWYJOQHXEEK-OZXSUGGESA-N
Gene Information
human ... ABCB1(5243), CYP11B1(1584), CYP11B2(1585), CYP17A1(1586), CYP19A1(1588), CYP1A2(1544), CYP24A1(1591), CYP26A1(1592), CYP3A4(1576), CYP51A1(1595), KCNH1(3756)
mouse ... Abcb1a(18671), Abcb1b(18669)
rat ... Alox5(25290), Cyp17a1(25146), Cyp51(25427), Cyp7a1(25428)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Packaging
Preparation Note
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ketoconazol
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
65277-42-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?