Merck
UC263
7-Hydroxycumaringlucuronid Natriumsalz
Actin polymerization inhibitor, solid
Synonym(e):
7-Hydroxy-2H-1-benzopyran-2-onglucuronid Natriumsalz, Umbelliferonglucuronid Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H13NaO9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
360.25
UNSPSC Code:
12161501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
7-Hydroxycumaringlucuronid Natriumsalz,
form
solid
color
white to faint yellow
mp
≥285 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C([O-])=O)Oc2ccc3C=CC(=O)Oc3c2
InChI
1S/C15H14O9.Na/c16-9-4-2-6-1-3-7(5-8(6)23-9)22-15-12(19)10(17)11(18)13(24-15)14(20)21;/h1-5,10-13,15,17-19H,(H,20,21);/q;+1/p-1/t10-,11-,12+,13-,15+;/m0./s1
InChI key
SKHLGBDGEPDEME-KSOKONAESA-M
Application
7-Hydroxycumaringlucuronidnatriumsalz kann als Standard für die Analyse von 7-Hydroxycumarinmetaboliten eingesetzt werden.
Phase-II-(UDP-GT)-Metabolit von 7-Hydroxycumarin.
Packaging
Bodenlose Glasflasche. Der Inhalt befindet sich innerhalb des eingeschmolzenen Einsatzes.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)