Fortfahren mit
UC261
(±)-4-Hydroxydebrisoquin sulfate
Synonym(e):
(±)-2-Amidino-4-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline sulfate, (±)-3,4-Dihydro-4-hydroxy-2(1H)-isoquinolinecarboximidamide sulfate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H13N3O · 0.5H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.27
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161501
MDL number:
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
Quality Segment
color
off-white
mp
267 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.NC(=N)N1CC(O)c2ccccc2C1.NC(=N)N3CC(O)c4ccccc4C3
InChI
1S/2C10H13N3O.H2O4S/c2*11-10(12)13-5-7-3-1-2-4-8(7)9(14)6-13;1-5(2,3)4/h2*1-4,9,14H,5-6H2,(H3,11,12);(H2,1,2,3,4)
InChI key
AETJLQVZNVTWPH-UHFFFAOYSA-N
Application
(±)-4-Hydroxydebrisoquin sulfate can be used for the metabolic studies of debrisoquin.
Biochem/physiol Actions
CYP2D6 metabolite of debrisoquin.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N7251C231SML1970
form
solid
form
crystalline
form
solid
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
off-white
color
yellow
color
white to off-white
color
light yellow to dark orange
mp
267 °C
mp
-
mp
-
mp
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)