Merck
U9252
Uridine 5′-diphosphate, periodate oxidized sodium salt
80-90%
Synonym(e):
Uridine 5′-diphosphate-2′,3′-dialdehyde
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H12N2O12P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
402.15
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
80-90%
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].OP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC(OC(C=O)N1C=CC(=O)NC1=O)C=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)