Über diesen Artikel
Form:
liquid
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
18 kDa
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenrecombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
liquid
mol wt
18 kDa
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... UBE2G2(7327), UBE2L3(7332)
General description
Manufactured for Sigma by Boston Biochem., Inc.
Biochem/physiol Actions
Acts in conjunction with Ubc6 to degrade MAT α2 factor.
May act in both the degradation of non-N-end rule protein substrates and of certain Nα-acetylated proteins as well as the degradation of tumor suppressor protein p53.
Physical form
Solution in 50 mM HEPES, pH 8.0, 50 mM NaCl, 1 mM DTT in 10% glycerol.
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?