Wichtige Dokumente
U8879
Wasserstoffperoxid-Harnstoffaddukt
tablet
Synonym(e):
Carbamid-Per Hydrat, Carbamid-Peroxid, Percarbamid, Wasserstoffperoxid-Harnstoffaddukt
About This Item
Dampfdruck
23.3 mmHg ( 30 °C)
Form
tablet
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
mp (Schmelzpunkt)
90-93 °C (lit.)
Löslichkeit
water: 1 tablets/4 mL, clear, colorless
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OO.NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O.H2O2/c2-1(3)4;1-2/h(H4,2,3,4);1-2H
InChIKey
AQLJVWUFPCUVLO-UHFFFAOYSA-N
Spezifität
Menge
Rekonstituierung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable