Merck
U1506
Uridine 5′-diphosphogalactose-[galactose-1-3H(N)]
aqueous ethanol solution
Synonym(e):
UDP-Gal
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H22N2O17P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
564.29
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
aqueous ethanol solution
extent of labeling
10-25 Ci/mmol
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Physical form
Ethanol: water (70:30) solution
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
79.0 °F
flash_point_c
26.1 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)