Fortfahren mit
TRUETHIO
TrueGel3D Thioglycerol Solution
solution, 180 μl
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
180 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 13,60
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Form:
liquid
Technique(s):
cell attachment: suitable
€ 13,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
technique(s)
cell attachment: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
The thiol group of thioglycerol covalently binds to SH-reactive groups of polymers (Dextrans/PVA) to modulate gel strength.
Application
TrueGel3D thiglycerol is used as negative control in place of bioactive peptides to modify hydrogels.
Other Notes
Excess use of thioglycerol results in few thiol-reactive groups for crosslinking
TRUETHIO-180UL contains thioglycerol
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
TRUEPVASTRUEDEXSTRUEDEXF
technique(s)
cell attachment: suitable
technique(s)
cell attachment: suitable
technique(s)
cell attachment: suitable
technique(s)
-
form
liquid
form
-
form
-
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)