Fortfahren mit
TRUEPEG
TrueGel3D Crosslinker
PEG non cell-degradable crosslinker
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
200 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 40,80
€ 34,68
600 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 78,10
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Technique(s):
tissue processing: suitable
€ 34,68
Listenpreis€ 40,80Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
technique(s)
tissue processing: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
PEG-Link is comprised of polyethylene glycol and thiol (SH) groups at each end. The thiol groups form stable thioether bond with thiol-reactive groups of the polymers (Mal-PVA, Mal-Dextran, SG-PVA and SG-Dextran), which results in stable hydrogel. The matrix metalloproteases secreted by cells cannot cleave PEG crosslinker.
Application
TRUEPEG is used to crosslink PVA and dextran polymers to generate stable hydrogel.
Features and Benefits
Non-MMP degradable.
Other Notes
TRUEPEG contains PEG non cell-degradable crosslinker lyophilized and water.
Disclaimer
Avoid prolong exposure of PEG non cell-degradable crosslinker to air.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
TRUEDEXSTRUEPVAFTRUERGD
technique(s)
tissue processing: suitable
technique(s)
cell attachment: suitable
technique(s)
cell attachment: suitable
technique(s)
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TrueGel3D Crosslinker
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)