Fortfahren mit
TRUEENZ
TrueGel3D Enzymatic Cell Recovery Solution
solution, 500 μl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 18,10
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
€ 18,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
TrueGel3D enzymatic cell recovery solution is extracted from Chaetomium gracile, which cleave glycosidic bonds of dextran polymers. It is used to dissolve dextran polymer to recover chemically fixed or live cells for post-culture analyses including RT-PCR, western blots and other molecular biological studies.
Application
TrueGel3D enzymatic cell recovery solution is used to dissolve dextran-based hydrogels to recover cells for post-culture analysis
Other Notes
TRUEENZ-500UL contains TrueGel3D enzymatic cell recovery solution (dextranase)
Disclaimer
Avoid loss of enzymatic activity by storing at -70°C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
TRUE2TRUEDEXFTRUEDEXS
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)